Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, HPLC-grad, 99,7+%
Produktkod. 11368127
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368127 4 x 1 L 4 L
11348127 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022901.M1
 Begränsad artikel
I lager
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 3 ppm, klorerade bekämpningsmedel 5 ppt, H2O 0,02 % | CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
2,2,4-trimetylpentan används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi tillsammans med masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-84-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00008943
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smältpunkt °C till 107 °C
Färg Färglös
Densitet 0.692
Kokpunkt 98 °C till 99 °C
Flampunkt -7 °C (19 °F)
Tändpunkt 410 °C (770 °F)
Analysprocentintervall >99.7%
Odör Nästan luktfritt
Brytningsindex 1.391
Kvantitet 4 x 1 L
Beilstein 1696876
Löslighetsinformation Blandbar med bensen, toluen, xylen, kloroform, eter, koldisulfid, koltetraklorid, aceton, heptan och oljor. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 114.23
Kvalitet HPLC
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.