Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, för HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280921 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Produktkod. Kvantitet
30280921 5 L
1 options
Produktkod. 30280921 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 268810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 SEK
    2706.92 SEK / 5 L
    Save 83.08 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Kokpunkt 98 °C
Kvantitet 5 L
Molekylvikt (g/mol) 114.23 g/mol
Procent renhet 99.50%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Vätska