Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, puriss. p.a., ≥99,5 % (GC), Solstice
Beskrivning
- Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trimethylpentane |
| Smältpunkt | -107 °C |
| CAS | 540-84-1 |
| Densitet | 0,692 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.06 |
| Flampunkt | −12 °C (10,4 °F) |
| Tändpunkt | 745 °F |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C8H18 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-trimethylpentane