Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 15518584 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glasbehållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15518584
Brand: Avantor J.T.Baker 933503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethylpentane
CAS 540-84-1
Flampunkt −12°C
Förpackning Glasbehållare
Molekylformel C8H18
Kvantitet 4 L
Densitet 1L=0.69kg
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
Molekylvikt (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Formel vikt 114.23
Kvalitet ULTRA RESI-ANALYZED™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.