missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid), Mikromol™

Produktkod. 30051897
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051897 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051897 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1250.150025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Anastrozole Diacid
CAS 1338800-81-9
Analyt- eller komponentnamn Anastrozole Diacid
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C17 H21 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetic acid, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetic acid, 2-[3-(1-Carboxy-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2,2’-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid)
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O4/c1-16(2,14(21)22)12-5-11(8-20-10-18-9-19-20)6-13(7-12)17(3,4)15(23)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
LEDER CC(C)(C(=O)O)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[3-(2-carboxypropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 331.37
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 331.1532 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.