Läs mer
2,2':5',2-Tertiofen″, 99%
Produktkod. 11424130
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424130 250 mg 250mg
11412768 1 g 1g
11422768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16748.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1081-34-1 | C12H8S3 | 248,376 g/mol
2,2a:5a,2a-tertiofen genomgår elektrokemisk sampolymerisation tillsammans med karbazol och i natriumperklorat/acetonitril rapporterades. Elektrokrom sampolymer baserad på TTh och 3,4-etylendioxitiofen har rapporterats. Det fungerar som en monomerprekursor för polytiofen och som dopningsmedel för polykarbonat. Det kan fungera som en fotosensibilisator. Det uppvisar också svampdödande aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ :5′ ,2′′ -Tertiofen genomgår elektrokemisk sampolymerisation tillsammans med karbazol och i natriumperklorat/acetonitril rapporterades. Elektrokrom sampolymer baserad på TTh och 3,4-etylendioxitiofen har rapporterats. Det fungerar som en monomerprekursor för polytiofen och som dopningsmedel för polykarbonat. Det kan fungera som en fotosensibilisator. Det uppvisar också svampdödande aktivitet.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1081-34-1
Molekylformel C12H8S3
Molekylvikt (g/mol) 248.376
MDL-nummer MFCD00012167
InChI-nyckel KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':5',2-terthiophene, alpha-terthienyl, alpha-terthiophene, 2,5-di 2-thienyl thiophene, 2,2',5',2-terthienyl, 2,5-bis 2-thienyl thiophene, unii-0p77rau2rr, 2,2'-5',2-terthiophene, 0p77rau2rr, 2,2':5',2-terthienyl
PubChem CID 65067
ChEBI CHEBI:10335
IUPAC-namn 2,5-ditiofen-2-yltiofen
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2':5',2''-Terthiophene
Smältpunkt 89 °C till 94 °C
Kokpunkt 160 °C (0,1 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 178604
Merck Index 14,9174
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 248.39
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.