Läs mer
2,2':5',2'-Terthiophene, MedChemExpress
Produktkod. 16439176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439176 100 mg
1 options
Produktkod. 16439176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2048
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2':5',2'-Terthiophene
Fysisk form Solid
CAS 1081-34-1
Färg Green Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H8S3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym α-​Terthiophene α-Terthienyl Trithiophene
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (402.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(C2=CC=C(C3=CC=CS3)S2)=CC=CS1
Molekylvikt (g/mol) 248.39
Formel vikt 248.39
Procent renhet 99.55%