Läs mer
2,2':5',2' '-Tertiofen, TRC
Produktkod. 30418258
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30418258 1 g
1 options
Produktkod. 30418258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1200001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2':5',2' '-Terthiophene
CAS 1081-34-1
Molekylformel C12H8S3
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2',2' '-Terthiophene, 5-(2-Thienyl)-2,2'-bithiophene, 2,2':5',2' '-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene, Trithiophene, alpha-Terthienyl, alpha-Terthiophene, alpha-Trithienyl
InChI formel InChI=1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
LEDER c1csc(c1)c2ccc(s2)c3cccs3
IUPAC-namn 2,5-difiofen-2-yltiofen
Molekylvikt (g/mol) 248.39
Formel vikt 247.9788