Läs mer
2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) (Isoanastrozole), Mikromol™
Beskrivning
2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) (Isoanastrozole)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoanastrozole |
| CAS | 120511-92-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isoanastrozole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H19 N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)- (9CI), α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), 2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) (Isoanastrozole), Isoanastrozole, Anastrozole Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-11-20-21-12-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cnnc2)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Visa mer |