Läs mer
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3 |
| CAS | 1219794-74-7 |
| Molekylformel | C12 D3 H3 Cl4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl-3,4,6-d3, PCB 52-d3, CB 52-d3, K 52-d3, 2,2',5,5'-TetraCB-d3, PCB No. 52-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H/i1D,3D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(c([2H])c1Cl)c2cc(Cl)ccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1,4-dichloro-2,3,5-trideuterio-6-(2,5-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.0065 |
| Formel vikt | 292.9412 |