Läs mer
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 52 |
| CAS | 35693-99-3 |
| Molekylformel | C12 H6 Cl4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl','2,2',5,5'-tetrachloro-, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-TCB, 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl, 2,5,2',5'-Tetrachlorobiphenyl, CB 52, CB 52 (polychlorinated biphenyl), K 52, PCB 52, 2,2',5,5'-TetraCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H |
| LEDER | Clc1ccc(Cl)c(c1)c2cc(Cl)ccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1,4-dichloro-2-(2,5-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.99 |
| Formel vikt | 289.9224 |