Läs mer
2,2,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 702-50-1 |
| Molekylformel | C10 H16 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyldimedone, Dimethyl-methone, NSC 116256, NSC 23390 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-9(2)5-7(11)10(3,4)8(12)6-9/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)CC(=O)C(C)(C)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 2,2,5,5-tetramethylcyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.233 |
| Formel vikt | 168.115 |