Läs mer
2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrolo-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrolo-3-acetic Acid |
| CAS | 76194-00-8 |
| Molekylformel | C9 H15 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10-8/h5,10H,1-4H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vikt | 169.1103 |