Läs mer
2,2,5,5-Tetrametyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-karboxylsyra N-hydroxysuccinimidester, 98+%
Produktkod. 11335119
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335119 1 g 1g
15483157 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17667.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37558-29-5 | C13H17N2O5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37558-29-5
Molekylformel C13H17N2O5
MDL-nummer MFCD00066369
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Smältpunkt 173°C to 177°C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 281.29
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.