Läs mer
2,2,5,5-Tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxamid, 99 %
Produktkod. 11395169
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395169 1 g 1g
11305179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18294.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 19805-75-5 | C9H16N2O | 168,24 g/mol
2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxamid kan användas vid syntes av 2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolidinkarboxamid och 3-karbamoyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-1-yloxi fri radikal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxamid kan användas vid syntes av 2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolidinkarboxamid och 3-karbamoyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-1-yloxifri radikal.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19805-75-5
Molekylformel C9H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00041846
InChI-nyckel ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, 2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxamide, 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1h-pyrrole-3-carboxamide, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethy-3-pyrroline, maybridge3_000440, acmc-1c3ma, 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline, 3-aminocarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline
PubChem CID 88255
IUPAC-namn 2,2,5,5-tetrametyl-lH-pyrrol-3-karboxamid
LEDER CC1(C=C(C(N1)(C)C)C(=O)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Smältpunkt 179 °C till 183 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 168.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.