Läs mer
2,2,5,5-Tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxamid, TRC
Produktkod. 30451944
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451944 1 g
30450306 5 g
30453319 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30451944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3047501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19805-75-5
Molekylformel C9 H16 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 168.24
Synonym 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline
IUPAC-namn 2,2,5,5-tetrametyl-1H-pyrrol-3-karboxamid
LEDER CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
Formel vikt 168.1263