Läs mer
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 98%
Produktkod. 11348046
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348046 1 g 1g
11358046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13330.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3075-84-1 | C16H18 | 210.32 g/mol
2,2',5,5'-Tetrametylbifenyl används för att tillverka andra kemikalier och som mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ ,5,5′ -Tetrametylbifenyl används för att göra andra kemikalier och som en mellanprodukt i läkemedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3075-84-1
Molekylformel C16H18
Molekylvikt (g/mol) 210.32
MDL-nummer MFCD00151846
InChI-nyckel ZHTROMYSDSTCCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137818
IUPAC-namn 2-(2,5-dimetylfenyl)-1,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC=C(C)C(=C1)C1=CC(C)=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Smältpunkt 48°C to 51°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2046200
Synonym 2,2',5,5'-tetramethylbiphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl, biphenyl-, 2,2',5,5'-tetramethyl, 2-2,5-dimethylphenyl-1,4-dimethylbenzene, acmc-20aokf, 2,5,2',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,2,2',5,5'-tetramethyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Kokpunkt 284°C (732 mmHg)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 210.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.