Läs mer
2,2,5,5-Tetramethyloxolan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,5,5-Tetramethyloxolan-3-one |
| CAS | 5455-94-7 |
| Molekylformel | C8H14O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,2,5,5-TetTamethyltetrahydrofuran-3-one, 2,2,5,5-Tetramethyl-3(2H)-furanone, 2,2,5,5-Tetramethyldihydrofuran-3(2H)-one, 2,2,5,5-Tetramethyldihydrofuran-3-one, 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydro-3-oxofuran, 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran-3-one, Dihydro-2,2,5,5- tetramethyl-3(2H)-furanone, NSC 5593 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C1C(C)(C)OC(C)(C)C1 |
| IUPAC-namn | 2,2,5,5-tetramethyldihydrofuran-3(2H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.1 |