Läs mer
2,2,5,5-Tetramethyloxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,5,5-Tetramethyloxolane |
| CAS | 15045-43-9 |
| Molekylformel | C8 H16 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7(2)5-6-8(3,4)9-7/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)CCC(C)(C)O1 |
| IUPAC-namn | 2,2,5,5-tetramethyloxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.212 |
| Formel vikt | 128.12 |