Läs mer
2,2'-[5-(Bromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Beskrivning
2,2'-[5-(Bromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-bromomethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120511-84-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-bromomethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H17 Br N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(Bromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(bromomethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-(Bromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzyl bromide, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)benzyl bromide, 2,2'-[5-(Bromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Anastrozole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17BrN2/c1-14(2,9-17)12-5-11(8-16)6-13(7-12)15(3,4)10-18/h5-7H,8H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C#N)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(bromomethyl)-5-(2-cyanopropan-2-yl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Visa mer |