Läs mer
2-[2-[(5-carboxypentyl)amino]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[(5-carboxypentyl)amino]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO8/c14-8(13-5-3-1-2-4-9(15)16)6-12(21,11(19)20)7-10(17)18/h21H,1-7H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vikt | 305.1111 |