Läs mer
2,2'-[5-(Dibrommetyl)bensen-1,3-diyl]bis(2-metylpropannitril), Mikromol™
Produktkod. 30050898
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050898 25 mg
1 options
Produktkod. 30050898 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1250.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,2'-[5-(Dibrommetyl)bensen-1,3-diyl]bis(2-metylpropannitril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 1027160-12-8
Analyt- eller komponentnamn alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H16 Br2 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
LEDER CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
IUPAC-namn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(dibromometyl)fenyl]-2-metylpropannitril
Molekylvikt (g/mol) 384.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 381,968 g/mol