Läs mer
2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole |
| CAS | 89368-17-2 |
| Molekylformel | C14H19NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-oxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-9-6-12(17-5)10(7-11(9)16-4)13-15-14(2,3)8-18-13/h6-7H,8H2,1-5H3 |
| LEDER | COc1cc(C2=NC(C)(C)CO2)c(OC)cc1C |
| IUPAC-namn | 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vikt | 249.1365 |