Läs mer
2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25H-NBOMe (hydrochloride) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-20-16-8-9-18(22-3)14(12-16)10-11-19-13-15-6-4-5-7-17(15)21-2;/h4-9,12,19H,10-11,13H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 337.144 |