Läs mer
2-(2,5-dimetyl-1,3-tiazol-4-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10426492
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10426492 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10426492 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL01023CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306937-38-2
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.214
MDL-nummer MFCD02677725
InChI-nyckel FFPWICPYXBDRHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetic acid, 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid,2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid, 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, maybridge3_007546, 4-thiazoleaceticacid,2,5-dimethyl
PubChem CID 2747583
IUPAC-namn 2-(2,5-dimetyl-l,3-tiazol-4-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2, 5-Dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 171.22
Procent renhet 97%