Läs mer
2-(2,5-dimetyl-lH-pyrrol-1-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10780924
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10780924 250 mg 250mg
10421313 1 g 1g
10133964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10780924 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 92028-57-4
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD01125264
InChI-nyckel ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 292956
IUPAC-namn 2-(2,5-dimetylpyrrol-1-yl)bensoesyra
LEDER CC1=CC=C(C)N1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.25
Procent renhet 97%