Läs mer
2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile), Mikromol™
Beskrivning
2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-89-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H16 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-formyl-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-formyl-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-Formyl-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-(5-Formyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile), 3,5-Bis(2-cyanopropan-2-yl)benzaldehyde, 2,2'-(5-Formylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c1-14(2,9-16)12-5-11(8-18)6-13(7-12)15(3,4)10-17/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C#N)c1cc(C=O)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-formylphenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Visa mer |