Läs mer
2-[-2[(5-nitro-2-furanyl)metylen] hydrazinyl]ättiksyra, TRC
Produktkod. 30137641
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137641 1 g
30010491 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137641 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4959101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91447-38-0
Molekylformel C7 H7 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 213.148
Synonym [(5-Nitrofurfurylidene)hydrazino]acetic Acid, Nitrofurantoin Impurity;
IUPAC-namn 2-[(2E)-2-[(5-nitro-2-furyl)metylen]hydrazino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[-2[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinyl]acetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N3O5/c11-7(12)4-9-8-3-5-1-2-6(15-5)10(13)14/h1-3,9H,4H2,(H,11,12)/b8-3+
Formel vikt 213.0386
Procent renhet >95%