Learn More
2,2',5'-Trichloroacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30455844
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30455844 25 mg
30454715 250 mg
30455753 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30455844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89153025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7396-79-4
Molekylformel C8 H5 Cl3 O
Molekylvikt (g/mol) 223.48
Synonym 2-Chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone, 2,2',5'-Trichloroacetophenone, 2,5,ω-Trichloroacetophenone, 2,5-Dichlorophenacyl chloride
IUPAC-namn 2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
LEDER ClCC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,2',5'-Trichloroacetophenone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3H,4H2
Formel vikt 221.9406
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.