Läs mer
2,2,5-trimetyl-1,3-dioxan-5-karboxylsyra etenylester, TRC
Produktkod. 30452827
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30452827 250 mg
1 options
Produktkod. 30452827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT795995250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Ethenyl Ester
CAS 865860-80-6
Molekylformel C10 H16 O4
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-5-12-8(11)10(4)6-13-9(2,3)14-7-10/h5H,1,6-7H2,2-4H3
LEDER CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)OC=C
IUPAC-namn Etenyl 2,2,5-trimetyl-1,3-dioxan-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Formel vikt 200.1049