Läs mer
2,2,5-trimetyl-1,3-dioxan-5-karboxylsyra etenylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Ethenyl Ester |
| CAS | 865860-80-6 |
| Molekylformel | C10 H16 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-5-12-8(11)10(4)6-13-9(2,3)14-7-10/h5H,1,6-7H2,2-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)OC=C |
| IUPAC-namn | Etenyl 2,2,5-trimetyl-1,3-dioxan-5-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vikt | 200.1049 |