missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid |
| CAS | 16837-14-2 |
| Molekylformel | C8 H14 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-7(2)11-4-8(3,5-12-7)6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vikt | 174.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?