Läs mer
2-(2-((6-(2-Cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy)phenyl)-2-oxoacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-((6-(2-Cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy)phenyl)-2-oxoacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 143130-93-2 |
| Molekylformel | C20H13N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N3O5/c1-26-20(25)19(24)14-7-3-5-9-16(14)28-18-10-17(22-12-23-18)27-15-8-4-2-6-13(15)11-21/h2-10,12H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(=O)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-2-oxoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.33 |
| Formel vikt | 375.0855 |