Läs mer
2,2':6',2″ -Terpyridin-4'-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429105
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429105 250 mg 250mg
15457817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429105 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37760.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148332-36-9 | C16H11N3O2 | 277.28 g/mol
2,2':6',2″ -Terpyridin-4'-karboxylsyra används som färgämnesmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ :6′ ,2′′ -Terpyridin-4′ -karboxylsyra används som färgämnesmellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148332-36-9
Molekylformel C16H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 277.28
MDL-nummer MFCD04114290
InChI-nyckel ZYTWXMBGOUJDHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylic acid, 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylicacid, 2,6-bis pyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, acmc-1c3v7, 4'-carboxy-2,2':6',2-terpyridine, 2,2:6,2'-terpyridine-4-carboxylic acid, 1∼2∼,2∼2∼:2∼6∼,3∼2∼-terpyridine-2∼4∼-carboxylic acid, 2,2\\':6\\',2\\'\\'-terpyridine-4\\'-carboxylic acid
PubChem CID 2762749
IUPAC-namn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Smältpunkt 280°C to 282°C
Färg Vit till grädde
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 277.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.