Läs mer
2,2':6',2-Terpyridin″, 96%
Produktkod. 15325235 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15325235 1 g 1g
15388523 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15325235 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 215630010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1148-79-4
Molekylformel C15H11N3
Molekylvikt (g/mol) 233.27
MDL-nummer MFCD00006213
InChI-nyckel DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
IUPAC-namn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2':6',2''-Terpyridine
Smältpunkt 89,0 °C till 91,0 °C
Kokpunkt 370,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.28
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.