Läs mer
2,2':6',2″-Terpyridine, 96%
Produktkod. 15384978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15384978 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15384978 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215630050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2′:6′,2′′-Terpyridine
CAS 1148-79-4
Smältpunkt 89,0 °C till 91,0 °C
Färg Brun till gräddfärgad
Kokpunkt 370,0 °C
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Odör Luktfritt
Molekylformel C15H11N3
MDL-nummer MFCD00006213
Kvantitet 5 g
UN-nummer 2811
Synonym 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
InChI-nyckel DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 233.27
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
Formel vikt 233.28
Procent renhet 96%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Weight% 100
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.