Läs mer
2,2':6',2-Terpyridin″, 97%
Produktkod. 11402010
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402010 0.25 g 0.25g
11443348 0.25 g 0.25g
11412010 1 g 1g
15413167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11402010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17750.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233,27 g/mol
2,2';6',2'-terpyridin används i stor utsträckning inom området för supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ ;6′ ,2″ -terpyridin används i stor utsträckning inom området supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Löslighet
Lösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1148-79-4
Molekylformel C15H11N3
Molekylvikt (g/mol) 233.27
MDL-nummer MFCD00006213
InChI-nyckel DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
IUPAC-namn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2':6',2''-Terpyridine
Smältpunkt 89 °C till 92 °C
Analysprocentintervall 0.97
Odör Luktfritt
Kvantitet 0.25 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 233.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.