Läs mer
2,2':6',2″ -Terpyridin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2,2';6',2'-terpyridin används i stor utsträckning inom området för supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ ;6′ ,2″ -terpyridin används i stor utsträckning inom området supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Löslighet
Lösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 2':6', 2''-Terpyridine |
| Smältpunkt | 89°C to 92°C |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Löslighetsinformation | Soluble in most organic solvents. |
| Formel vikt | 233.28 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- 2,2':6',2''-Terpyridine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2:6,2-Terpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.