Läs mer
2,2':6',2-Terpyridin″, 97%
Produktkod. 15413167
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413167 5 g 5g
11402010 0.25 g 0.25g
11443348 0.25 g 0.25g
11412010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15413167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17750.06
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233,27 g/mol
2,2';6',2'-terpyridin används i stor utsträckning inom området för supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ ;6′ ,2″ -terpyridin används i stor utsträckning inom området supramolekylär kemi, som används för att tillverka ställningar, stegar och galler, helikater, katenaner och dendrimerer. Den spelar en viktig roll som ligand i koordinationskemi. Dess komplex används vid oxidation av alkoholer, karbonylering av aromatiska föreningar och som syrebindande molekyler. Funktionaliserade terpyridinligander användes i halvledare och solpaneler. Det bildar chealatkomplex med europium(III) och terbium(III), som används vid proteinmärkning.
Löslighet
Lösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1148-79-4
Molekylformel C15H11N3
Molekylvikt (g/mol) 233.27
MDL-nummer MFCD00006213
InChI-nyckel DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
IUPAC-namn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2,2':6',2''-Terpyridine
Smältpunkt 89 °C till 92 °C
Analysprocentintervall 0.97
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 233.28
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2:6,2-Terpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.