Läs mer
2,2':6',2' '-Terpyridin, TRC
Produktkod. 30138683
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138683 1 mg
30136681 2 mg
30005100 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1175101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1148-79-4
Molekylformel C15H11N3
Molekylvikt (g/mol) 233.27
Synonym 2,26,2-Terpyridine Terpy
IUPAC-namn 2,6-dipyridin-2-ylpyridin
LEDER c1ccc(nc1)c2cccc(n2)c3ccccn3
Spécification
Kemiskt namn eller material 2,2':6',2' '-Terpyridine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
Formel vikt 233.0953
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.