Läs mer
2,2'-((6,6'-(2,4-Di(pyridin-2-yl)cyclobutane-1,3-diyl)bis(1H-indazole-6,3-diyl))bis(sulfanediyl))bis(N-methylbenzamide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-((6,6'-(2,4-Di(pyridin-2-yl)cyclobutane-1,3-diyl)bis(1H-indazole-6,3-diyl))bis(sulfanediyl))bis(N-methylbenzamide) |
| CAS | 1428728-83-9 |
| Molekylformel | C44 H36 N8 O2 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Axitinib Dimer Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C44H36N8O2S2/c1-45-41(53)29-11-3-5-15-35(29)55-43-27-19-17-25(23-33(27)49-51-43)37-39(31-13-7-9-21-47-31)38(40(37)32-14-8-10-22-48-32)26-18-20-28-34(24-26)50-52-44(28)56-36-16-6-4-12-30(36)42(54)46-2/h3-24,37-40H,1-2H3,(H,45,53)(H,46,54)(H,49,51)(H,50,52) |
| LEDER | CNC(=O)c1ccccc1Sc2n[nH]c3cc(ccc23)C4C(C(C4c5ccccn5)c6ccc7c(Sc8ccccc8C(=O)NC)n[nH]c7c6)c9ccccn9 |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-[[6-[3-[3-[2-(methylcarbamoyl)phenyl]sulfanyl-1H-indazol-6-yl]-2,4-bis(2-pyridyl)cyclobutyl]-1H-indazol-3-yl]sulfanyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 722.94 |
| Formel vikt | 722.2403 |