Läs mer
2,2',6,6'-Tetra-tert-butylbisfenol F, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318786
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30318786 10 mg
1 options
Produktkod. 30318786 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17428900
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
CAS 118-82-1
Analyt- eller komponentnamn 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C29 H44 O2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 4,4'-Methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol (ACI), Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-di-tert-butyl- (6CI, 8CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylene-bis-2,6-tert-butylphenol, 4,4'-Methylenebis[2,6-di-tert-butylphenol], Agidol 23, Antioxidant 4426, Antioxidant 702, Antioxidant 728, Antioxidant E 702, Antioxidant T 511, AO 4426, Binox M, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)methane, Di(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane;2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
InChI formel InChI=1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
LEDER CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyfenyl)metyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 424.659
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 424,334 g/mol