Läs mer
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,6,6-Tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidine |
| CAS | 154554-67-3 |
| Molekylformel | C17 H27 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO/c1-14(15-10-7-6-8-11-15)19-18-16(2,3)12-9-13-17(18,4)5/h6-8,10-11,14H,9,12-13H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(ON1C(C)(C)CCCC1(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,2,6,6-tetramethyl-1-(1-phenylethoxy)piperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.4 |
| Formel vikt | 261.2093 |