missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,6,6-Tetramethyl-1-hydroxypiperidine(May Contain up to 20% Water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,6,6-Tetramethyl-1-hydroxypiperidine |
| CAS | 7031-93-8 |
| Molekylformel | C9H19NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinol, N-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, TEMPO H, TEMPO hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h11H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)CCCC(C)(C)N1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.25 |
| Formel vikt | 157.1467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?