missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,6,6-Tetramethyl-1-nitrosopiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',6,6'-Tetramethyl-N-nitrosopiperidine |
| CAS | 6130-93-4 |
| Molekylformel | C9H18N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethylnitrosopiperidine, N-Nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)11(8)10-12/h5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)CCCC(C)(C)N1N=O |
| IUPAC-namn | 2,2,6,6-tetramethyl-1-nitrosopiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vikt | 170.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?