Läs mer
2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedion, 98 %
Produktkod. 11442078
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442078 25 g 25g
11432078 5 g 5g
11452078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15118.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184,279 g/mol
2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandion används vid syntes avα -aryl-β -diketoner1 och dicyanamidobensen-brygga dirutheniumkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandion används vid syntes avα -aryl-β -diketoner1 och dicyanamidobensen-brygga dirutheniumkomplex.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-71-4
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.279
MDL-nummer MFCD00008848
InChI-nyckel YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
PubChem CID 70700
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetrametylheptan-3,5-dion
LEDER CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Densitet 0.889
Kokpunkt 72°C to 73°C (6 mmHg)
Flampunkt 67°C (152°F)
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 25 g
Beilstein 1447269
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 184.28
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.