Läs mer
2,2,6,6-Tetrametyl-3,5-heptanedion, TRC
Produktkod. 30419254
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30419254 25 g
1 options
Produktkod. 30419254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT30286025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
CAS 1118-71-4
Molekylformel C11H20O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,3-Di-tert-butyl-1,3-propanedione, Dipivaloylmethane, NSC 174296
InChI formel InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3
LEDER CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetrametylheptan-3,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 184.28
Formel vikt 184.1463