Läs mer
2,2,6,6-Tetramethyl-4-(4'-toluenesulfonate)piperidinooxyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(4'-toluenesulfonate)piperidinooxyl |
| CAS | 42495-21-6 |
| Molekylformel | C16H24NO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1-piperidinyloxy, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy p-Toluenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24NO4S/c1-12-6-8-14(9-7-12)22(19,20)21-13-10-15(2,3)17(18)16(4,5)11-13/h6-9,13H,10-11H2,1-5H3 |
| LEDER | CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(OS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1 |
| IUPAC-namn | (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.43 |
| Formel vikt | 326.1426 |