missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one hydrochloride, TRC

Produktkod. 30411543
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411543 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT302840100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one hydrochloride
CAS 33973-59-0
Molekylformel C9H17NO . HCl
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Piperidinone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (9CI), 4-Piperidone','2,2,6,6-tetramethyl-','hydrochloride (7CI','8CI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidonium chloride, Triacetonamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H
LEDER Cl.CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 191.69
Formel vikt 191.1077
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.