Läs mer
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid, 96%
Produktkod. p-198836 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713531 250 mg Glass bottle 250mg
10368803 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301452500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15871-57-5 | C10H19N2O3 | 215.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15871-57-5
Molekylformel C10H19N2O3
Molekylvikt (g/mol) 215.27
MDL-nummer MFCD00800575
Synonym toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15,9645
Formel vikt 215.27
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.